Imidazolidina-2-tiona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
I0004-25G I0004-500G
TCIAI0004-25GEA 16 EUR
TCIAI0004-25G TCIAI0004-500G
Imidazolidina-2-tiona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Imidazolidina-2-tiona
Formula: C₃H₆N₂S
Número MDL: MFCD00005276
Núm. CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Índice Merck: 14,03803
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b36e27c417b83e52c55c85a14904af8e0180863&vid=4b36e27c417b83e52c55c85a14904af8e0180863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C