Diisopentil eter ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
I0086-25ML I0086-500ML
TCIAI0086-25MLEA 16 EUR
TCIAI0086-25ML TCIAI0086-500ML
Diisopentil eter ≥98.0% (por GC) estabilizado
Diisopentil eter
Formula: C₁₀H₂₂O
MW: 158.28 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00008947
Núm. CAS: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,05118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&vid=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %