Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo) ≥95.0% (by titrimetric analysis) for rare metals extraction
Proveedor: TCI
Peligro
P0811-25ML P0811-500ML
TCIAP0811-25MLEA 17 EUR
TCIAP0811-25ML TCIAP0811-500ML
Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo) ≥95.0% (by titrimetric analysis) for rare metals extraction
Hidrogenofosfato de bis(2-etilhexilo)
Formula: C₁₆H₃₅O₄P
Pto. de fusión: -50°C
Pto. de inflamación: 196°C
Número MDL: MFCD00009492
Núm. CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d72f139b09afa5f0f3ce2e0a74387fe998e106c&vid=0c5ac6429daab9153bdb02e6bdbd69fdd87d2d5f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9730 to 0.9830
Refractive index n20/D 1.4420 to 1.4440