1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciclooctadecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1324-1G A1324-5G
TCIAA1324-1GEA 224 EUR
TCIAA1324-1G TCIAA1324-5G
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciclooctadecano ≥98.0% (por GC)
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciclooctadecano
Formula: C₁₂H₂₅NO₅
Número MDL: MFCD00075466
Núm. CAS: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6278d0831a3277040c072485f02e2a4c55ea5ee5&vid=6278d0831a3277040c072485f02e2a4c55ea5ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C