1,4,7-Trioxa-10-azaciclododecano 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Aza-12-crown 4-Ether, 1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
A1552-1G A1552-250MG
TCIAA1552-1GEA 219 EUR
TCIAA1552-1G TCIAA1552-250MG
1,4,7-Trioxa-10-azaciclododecano 98,0 Titrimetric
1,4,7-Trioxa-10-azaciclododecano
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.23 g/mol
Número MDL: MFCD00134269
Núm. CAS: 41775-76-2
EINECS: 255-549-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&vid=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 59.0 deg-C