Berilio, 1000 mg/l Be en ácido clorhídrico 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86665.180EA
73.5
EUR
86665.180
86665.260
Berilio, 1000 mg/l Be en ácido clorhídrico 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de berilio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%