Bismuto, 1000 mg/l Bi en ácido nítrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86666.180EA
23.03
EUR
86666.180
86666.260
Bismuto, 1000 mg/l Bi en ácido nítrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bismuto
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%