2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) ≥98.0% (by GC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TEMPO
T1560-25G T1560-5G
TCIAT1560-25GEA 72 EUR
TCIAT1560-25G TCIAT1560-5G
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) ≥98.0% (by GC, titration analysis) free radical
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO)
Formula: C₉H₁₈NO
MW: 156,25 g/mol
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009599
Núm. CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dd156751cb886b0659ff709f3adf5a44dc6867&vid=bc5669be540fcbbe09883c3c00e69e15bf5b72e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency