4-(4-Clorofenil)piperidin-4-ol ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
C1291-25G C1291-5G
TCIAC1291-25GEA 223 EUR
TCIAC1291-25G TCIAC1291-5G
4-(4-Clorofenil)piperidin-4-ol ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(4-Clorofenil)piperidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211.69 g/mol
Número MDL: MFCD00006001
Núm. CAS: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee0285a9c74faa58eafc380511146276399875c5&vid=ee0285a9c74faa58eafc380511146276399875c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity