3,5-Dimetil-4-iodopirazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole
I0771-1G I0771-5G
TCIAI0771-1GEA 16 EUR
TCIAI0771-1G TCIAI0771-5G
3,5-Dimetil-4-iodopirazol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimetil-4-iodopirazol
Formula: C₅H₇IN₂
Número MDL: MFCD00040247
Núm. CAS: 2033-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8866983f01d3a326a4532180db12a8c5bbcb5c7a&vid=8866983f01d3a326a4532180db12a8c5bbcb5c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C