Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl) ≥97.0% (by HPLC, titration analysis) N-protecting agent, for peptide research
Proveedor: TCI
Peligro
F0197-25G F0197-5G F0197-100G
TCIAF0197-25GEA 139 EUR
TCIAF0197-25G TCIAF0197-5G TCIAF0197-100G
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl) ≥97.0% (by HPLC, titration analysis) N-protecting agent, for peptide research
Cloroformiato de 9-fluorenilmetilo (Fmoc-Cl)
Formula: C₁₅H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001138
Núm. CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c750a79625ecbc6892647a3bf340bda1fa649a5&vid=ab73037376df8c6d2360f1c11db5772121b13509&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C