2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0593-25G B0593-500G
TCIAB0593-25GEA 23 EUR
TCIAB0593-25G TCIAB0593-500G
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂H₂N₂S₃
Número MDL: MFCD00003103
Núm. CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6959342ba5af67f37f8bbdd94edfc6bcfd25fa0&vid=d6959342ba5af67f37f8bbdd94edfc6bcfd25fa0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %