2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
D0622-25G
D0622-500G
TCIAD0622-25GEA
31
EUR
TCIAD0622-25G
TCIAD0622-500G
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula:
C₂H₂N₂S₃ |
Número MDL:
MFCD00003103 Núm. CAS: 1072-71-5 EINECS: 214-014-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Sodium hydroxide solution | almost transparency |