Paladio, 1000 mg/l Pd en ácido clorhídrico 5% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86700.180EA
131
EUR
86700.180
86700.260
Paladio, 1000 mg/l Pd en ácido clorhídrico 5% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de paladio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%