Rodio, 1000 mg/l Rh en ácido clorhídrico 5% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86704.180EA 193.2 EUR
86704.180 86704.260
Rodio, 1000 mg/l Rh en ácido clorhídrico 5% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rodio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%