Rutenio, 1000 mg/l Ru en ácido clorhídrico 5% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86705.180EA 99.3 EUR
86705.180 86705.260
Rutenio, 1000 mg/l Ru en ácido clorhídrico 5% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rutenio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%