Germanio, 1000 mg/l Ge en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86680.180EA
44.2
EUR
86680.180
86680.260
Germanio, 1000 mg/l Ge en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de germanio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%