Tantalio, 1000 mg/l Ta en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86714.180EA
25.62
EUR
86714.180
86714.260
Tantalio, 1000 mg/l Ta en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tántalo
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%