Azodicarboxilato de dietilo 40% ∼2.2 mol/l in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
A0705-250G A0705-100G
TCIAA0705-250GEA 278 EUR
TCIAA0705-250G TCIAA0705-100G
Azodicarboxilato de dietilo 40% ∼2.2 mol/l in toluene
Azodicarboxilato de dietilo
Formula: C₆H₁₀N₂O₄
MW: 174,16 g/mol
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009103
Núm. CAS: 1972-28-7
EINECS: 217-821-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 40.0 to 44.0 w/w%