Malonato de potasio y metilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
M2149-25G M2149-250G
TCIAM2149-25GEA 26 EUR
TCIAM2149-25G TCIAM2149-250G
Malonato de potasio y metilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Malonato de potasio y metilo
Formula: C₄H₅KO₄
MW: 156.18 g/mol
Pto. de fusión: 162°C
Número MDL: MFCD00014021
Núm. CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c247d54f0b9c618a177bdc51507c3b8368ed3669&vid=c247d54f0b9c618a177bdc51507c3b8368ed3669&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %