Clorodimetilpentafluorofenilsilano ≥95.0% (por GC) pentafluorophenyldimethylsilylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
P0854-1ML P0854-5ML
TCIAP0854-1MLEA 78 EUR
TCIAP0854-1ML TCIAP0854-5ML
Clorodimetilpentafluorofenilsilano ≥95.0% (por GC) pentafluorophenyldimethylsilylating agent
Clorodimetilpentafluorofenilsilano
Formula: C₈H₆ClF₅Si
MW: 260,67 g/mol
Pto. Ebullición: 47°C
Número MDL: MFCD00000500
Núm. CAS: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
UN: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee3dd4b6500331aef747888b2c9a0f929922de96&vid=55867f7b9476ed87c59f2688740ae332c38a9ea6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %