Tulio, 1000 mg/l Tm en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86719.180EA
25.62
EUR
86719.180
86719.260
Tulio, 1000 mg/l Tm en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de tulio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%