Isoquinolin-5-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1465-1G
A1465-5G
TCIAA1465-1GEA
20
EUR
TCIAA1465-1G
TCIAA1465-5G
Isoquinolin-5-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isoquinolin-5-amina
Formula:
C₉H₈N₂ |
Número MDL:
MFCD00006907 Núm. CAS: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 132.0 deg-C |