3-Hidroxibutirato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
H0230-25G H0230-500G
TCIAH0230-25GEA 17 EUR
TCIAH0230-25G TCIAH0230-500G
3-Hidroxibutirato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxibutirato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00004545
Núm. CAS: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&vid=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %