1-Nitro-2-(octiloxi)benceno ≥98.0% (por GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
S0380-1G S0380-10G
TCIAS0380-1GEA 16 EUR
TCIAS0380-1G TCIAS0380-10G
1-Nitro-2-(octiloxi)benceno ≥98.0% (por GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
1-Nitro-2-(octiloxi)benceno
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
Pto. Ebullición: 198°C
Número MDL: MFCD00014693
Núm. CAS: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f8eb7e84565f1e44c976f4cc20dbbebbb0f8d2&vid=57ca3217c561dea3665d6d23033baf74388f0292&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %