4-(Octiloxi)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0140-25G O0140-5G
TCIAO0140-25GEA 188 EUR
TCIAO0140-25G TCIAO0140-5G
4-(Octiloxi)fenol ≥98.0% (por GC)
4-(Octiloxi)fenol
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 127°C
Número MDL: MFCD00045779
Núm. CAS: 3780-50-5
EINECS: 223-243-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69ac044e3794746e8bafa6f221ad4fdbc0126eb&vid=d69ac044e3794746e8bafa6f221ad4fdbc0126eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency