Ácido 5-cloro-2-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
C2292-25G C2292-5G
TCIAC2292-25GEA 161 EUR
TCIAC2292-25G TCIAC2292-5G
Ácido 5-cloro-2-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 5-cloro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Pto. de fusión: 145°C
Número MDL: MFCD01318966
Núm. CAS: 89694-48-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=785889e15ee05f957243e507d6962599fcff301b&vid=785889e15ee05f957243e507d6962599fcff301b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %