3-Etiloxetano-3-metanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
E0546-25G E0546-500G E0546-100G
TCIAE0546-25GEA 29 EUR
TCIAE0546-25G TCIAE0546-500G TCIAE0546-100G
3-Etiloxetano-3-metanol ≥96.0% (por GC)
3-Etiloxetano-3-metanol
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C (lit.)
Pto. de inflamación: 112°C (lit.)
Número MDL: MFCD00190143
Núm. CAS: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45de692da41ef548f48425ee36d381edf09823a1&vid=45de692da41ef548f48425ee36d381edf09823a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %