4-Amino-5-tioxo-1,2,4-triazolidin-3-ona-hidrazona ≥95.0% (by titrimetric analysis) for determination of aldehydes
Proveedor: TCI
Atención
A0956-25G A0956-5G
TCIAA0956-25GEA 200 EUR
TCIAA0956-25G TCIAA0956-5G
4-Amino-5-tioxo-1,2,4-triazolidin-3-ona-hidrazona ≥95.0% (by titrimetric analysis) for determination of aldehydes
4-Amino-5-tioxo-1,2,4-triazolidin-3-ona-hidrazona
Formula: C₂H₆N₆S
MW: 146.17 g/mol
Pto. de fusión: 240°C
Número MDL: MFCD00003098
Núm. CAS: 1750-12-5
EINECS: 217-135-8
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b6897412c8b9ba5940e87d99168c92c3e15453a&vid=b04fd48db1cf89911f99100ff5dd296032081fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %