Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
P0881-25ML
P0881-500ML
P0881-100ML
TCIAP0881-25MLEA
19
EUR
TCIAP0881-25ML
TCIAP0881-500ML
TCIAP0881-100ML
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina ≥99.0% (por GC)
Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amina
Formula:
C₉H₂₃N₃ MW: 173,30 g/mol Pto. Ebullición: 86°C Pto. de fusión: -20°C Pto. de inflamación: 72°C |
Número MDL:
MFCD00014876 Núm. CAS: 3030-47-5 EINECS: 221-201-1 UN: 2922 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |