Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M1906-1G M1906-25G M1906-5G
TCIAM1906-1GEA 22 EUR
TCIAM1906-1G TCIAM1906-25G TCIAM1906-5G
Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Número MDL: MFCD02093046
Núm. CAS: 99769-19-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba3e8869ee4f110c0d840e44720856966fc45685&vid=ba3e8869ee4f110c0d840e44720856966fc45685&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %