Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M1907-1G M1907-25G M1907-5G
TCIAM1907-1GEA 20 EUR
TCIAM1907-1G TCIAM1907-25G TCIAM1907-5G
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 234°C
Número MDL: MFCD01632203
Núm. CAS: 99768-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38404ded914a202ba8518c23fa56e6bcc7b17f66&vid=38404ded914a202ba8518c23fa56e6bcc7b17f66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %