N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina ≥98.0% (by GC, titration analysis) for dehydrohalogenation
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1018-1G
B1018-25G
B1018-5G
TCIAB1018-1GEA
20
EUR
TCIAB1018-1G
TCIAB1018-25G
TCIAB1018-5G
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina ≥98.0% (by GC, titration analysis) for dehydrohalogenation
N,N,N',N'-Tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
Formula:
C₁₄H₁₈N₂ Pto. Ebullición: 145°C |
Número MDL:
MFCD00003920 Núm. CAS: 20734-58-1 EINECS: 244-001-6 ADR: 8,III Índice Merck: 14,03388 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |