Betaína, anhidro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B0455-25G B0455-500G B0455-100G
TCIAB0455-25GEA 16 EUR
TCIAB0455-25G TCIAB0455-500G TCIAB0455-100G
Betaína, anhidro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Betaína
Formula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012123
Núm. CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Índice Merck: 14,01179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b92ecc4897b3fad4ff15e73c2e3dcc3dacd4bdf&vid=14a492a26597a0ed98ecd870e861577691f27e40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency