Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D2332-25G D2332-250G
TCIAD2332-25GEA 74 EUR
TCIAD2332-25G TCIAD2332-250G
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₇H₃₇NO₃S
Pto. de fusión: 244°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036909
Núm. CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4937d442ba641aa643ea2519db14fa41e25fd6&vid=2e4937d442ba641aa643ea2519db14fa41e25fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency