Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
D3860-25G D3860-5G
TCIAD3860-25GEA 88 EUR
TCIAD3860-25G TCIAD3860-5G
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₇H₃₇NO₃S
Pto. de fusión: 244°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036909
Núm. CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a415c2bb523885afb2ada57d89e8389718c7af&vid=271893afe4c3dd0a828b111d88f6210a5de0062e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test