(R)-(+)-Dimetilmalato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1347-25G
M1347-5G
TCIAM1347-25GEA
303
EUR
TCIAM1347-25G
TCIAM1347-5G
(R)-(+)-Dimetilmalato ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Dimetilmalato
Formula:
C₆H₁₀O₅ MW: 162,1406 g/mol |
Número MDL:
MFCD00066216 Núm. CAS: 70681-41-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +5.0 to +8.0 deg (neat) |