N,N'-Di-sec-butil-p-fenilendiamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N'-Di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine, N1,N4-Di-sec-butylbenzene-1,4-diamine
D2268-25ML D2268-500ML
TCIAD2268-25MLEA 20 EUR
TCIAD2268-25ML TCIAD2268-500ML
N,N'-Di-sec-butil-p-fenilendiamina ≥98.0% (por GC)
N,N'-Di-sec-butil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₄H₂₄N₂
MW: 220,3500 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de inflamación: 180°C
Número MDL: MFCD00043658
Núm. CAS: 101-96-2
EINECS: 202-992-2
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838daf2dcd89569e550979c65bc31c30a8653a7d&vid=838daf2dcd89569e550979c65bc31c30a8653a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %