Octaetileno glicol monododecil-éter (C12E9) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexatriacontan-1-ol, Octaethylene glycol monododecyl ether, Octaethylene glycol monolauryl ether
O0139-5G O0139-1G
TCIAO0139-5GEA 569 EUR
TCIAO0139-5G TCIAO0139-1G
Octaetileno glicol monododecil-éter (C12E9) ≥97.0% (por GC)
Octaethylene glycol monododecylether (C12E8)
Formula: C₂₈H₅₈O₉
MW: 538,754 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043234
Núm. CAS: 3055-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=034df82bc195b9d1173c61226ed8da2f611f424b&vid=7e40f8230e2cd1f217154740340e6fe322481699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %