3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
D2646-25G
D2646-5G
TCIAD2646-25GEA
83
EUR
TCIAD2646-25G
TCIAD2646-5G
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3,5-Di-terc-butil-2-hidroxibenzaldehído
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ MW: 234,34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191998 Núm. CAS: 37942-07-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 63.0 deg-C |