Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
E0407-25G E0407-250G
TCIAE0407-25GEA 31 EUR
TCIAE0407-25G TCIAE0407-250G
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429.30 g/mol
Número MDL: MFCD00011835
Núm. CAS: 1530-45-6
EINECS: 216-230-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=532a93c77b6a5e51679afd7760b5570c6f4ca520&vid=532a93c77b6a5e51679afd7760b5570c6f4ca520&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %