N-Acetilglicinato de etilo ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Acetylglycine ethyl ester, Ethyl 2-(acetylamino)acetate, Ac-Gly-OEt, Ethyl acetamidoacetate, Ethyl N-acetylglycinate
A0094-1G A0094-25G
TCIAA0094-1GEA 16 EUR
TCIAA0094-1G TCIAA0094-25G
N-Acetilglicinato de etilo ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N-Acetilglicinato de etilo
Formula: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,1 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Número MDL: MFCD00009173
Núm. CAS: 1906-82-7
EINECS: 217-608-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78f459b4a0f8ef3a266892347b713cf83d4c0f35&vid=78f459b4a0f8ef3a266892347b713cf83d4c0f35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C