3-Quinolineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
Q0080-1G
Q0080-5G
TCIAQ0080-1GEA
45
EUR
TCIAQ0080-1G
TCIAQ0080-5G
3-Quinolineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Quinolineboronic acid
Formula:
C₉H₈BNO₂ MW: 172.98 g/mol |
Número MDL:
MFCD02183527 Núm. CAS: 191162-39-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | 97.0 to 112.0 % |