Etoxiquina ≥90.0% (por GC) antioxidant for rubber
Proveedor: TCI
Atención
E0237-25G E0237-500G
TCIAE0237-25GEA 16 EUR
TCIAE0237-25G TCIAE0237-500G
Etoxiquina ≥90.0% (por GC) antioxidant for rubber
Etoxiquina
Formula: C₁₄H₁₉NO
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de inflamación: 137°C
Número MDL: MFCD00023883
Núm. CAS: 91-53-2
EINECS: 202-075-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03753
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32554e36573c41eee11d0f7519387244212ffc2c&vid=40ff4432325e2676b7284f041686e08721eada08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 90.0 %