6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1619-25G
D1619-5G
TCIAD1619-25GEA
95
EUR
TCIAD1619-25G
TCIAD1619-5G
6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Formula:
C₆H₇ClN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00038066 Núm. CAS: 6972-27-6 EINECS: 230-205-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |