2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
T1469-25ML T1469-5ML
TCIAT1469-25MLEA 206 EUR
TCIAT1469-25ML TCIAT1469-5ML
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formula: C₇H₁₄OSi
Pto. Ebullición: 55°C
Pto. de inflamación: 12°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009852
Núm. CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&vid=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %