(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
C2590-5G
C2590-1G
TCIAC2590-5GEA
70
EUR
TCIAC2590-5G
TCIAC2590-1G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formula:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Pto. Ebullición: 112°C |
Número MDL:
MFCD01935961 Núm. CAS: 42330-59-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |