3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Coumarin 7, 3-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one
B2111-1G B2111-100MG
TCIAB2111-1GEA 157 EUR
TCIAB2111-1G TCIAB2111-100MG
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Formula: C₂₀H₁₉N₃O₂
MW: 333,3838 g/mol
Número MDL: MFCD00051348
Núm. CAS: 27425-55-4
EINECS: 248-451-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=821282a13ab4db50a2a019491eb5249ff00e8148&vid=821282a13ab4db50a2a019491eb5249ff00e8148&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
Molar extinction coefficient min. 48000 (THF, 429 to 433nm)