5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) chemiluminescence reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: NSC 5064
A5301-1G A5301-25G
TCIAA5301-1GEA 16 EUR
TCIAA5301-1G TCIAA5301-25G
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) chemiluminescence reagent
5-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Pto. de fusión: 320°C
Número MDL: MFCD00006890
Núm. CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Índice Merck: 14,05600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=febe78dd156ede1988f486774994196fcf081c0d&vid=8faeff09cdafbd0be4f36cf2ccb19b2695ce80fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Na2CO3 (100g/L) almost transparency
Drying loss max. 0.5 %