4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-((4-Nitrophenyl)diazenyl)benzene-1,3-diol, Azoviolet, Azo Violet, Magneson I
N0135-1G N0135-25G
TCIAN0135-1GEA 16 EUR
TCIAN0135-1G TCIAN0135-25G
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol
Formula: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Número MDL: MFCD00007310
Núm. CAS: 74-39-5
EINECS: 200-808-5
Índice Merck: 14,05695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86415db6233cf982e68e81e3f29c598976d911e6&vid=86415db6233cf982e68e81e3f29c598976d911e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Absorbance min. 0.700 (5 mg/L, 552.0 to 562.0 nm)
Solubility in EtOH almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Sensitiveness to pass test